659975
Homogenes Palladium-Katalysatoren-Kit I
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 205869Palladium(II) acetate, reagent grade, 98% 1 gSDB
- 208671Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride, 98% 1 gSDB
- 216666Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99% 1 gSDB
- 222380Allylpalladium(II) chloride dimer, 98% 1 gSDB
- 328774Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97% 1 gSDB
- 379670[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), complex with dichloromethane 1 gSDB
- 205885Palladium(II) chloride, ReagentPlus®, 99% 1 gSDB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)