Wichtige Dokumente
659703
(S,S′,R,R′)-TangPhos-Rhodium-Komplex
Synonym(e):
(S,S′,R,R′)-TangPhos-(cyclooctadien)-rhodium(I)]-tetrafluoroborat
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Qualitätsniveau
SMILES String
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC(C)(C)P2CCCC2C3CCCP3C(C)(C)C
InChI
1S/C16H32P2.C8H12.BF4.Rh/c1-15(2,3)17-11-7-9-13(17)14-10-8-12-18(14)16(4,5)6;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h13-14H,7-12H2,1-6H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,17?,18?;;;/m1.../s1
InChIKey
MIRRQDFJJORQIW-WTXJZQGQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)