Fortfahren mit
665266
(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholano]benzol
kanata purity
Synonym(e):
(2S,2’S,5S,5’S)-2,2′,5,5′-Tetramethyl-1,1′-(o-phenylen)-diphospholan, (S,S)-Me-DUPHOS, (S,S)-Methyl-DUPHOS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.36
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4810602
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
mp
67-76 °C
functional group
phosphine
SMILES string
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
InChI key
AJNZWRKTWQLAJK-VGWMRTNUSA-N
Legal Information
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies, Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
678562668486
description
kanata purity
description
kanata purity
description
Namena purity
functional group
phosphine
functional group
phosphine oxide
functional group
phosphine
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
67-76 °C
mp
105-115 °C
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)