Merck
657875
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)benzimidazol -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
1H-Benzimidazol-2-ethanamin, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)-ethylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
SMILES String
Cl.Cl.NCCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3.2ClH/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9;;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12);2*1H
InChIKey
LKFGBWROFLZYQJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable