Merck
165638
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)benzimidazol -dihydrochlorid Hydrat
98%
Größe auswählen
5 G
€ 81,50
€ 81,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 81,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9N3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 81,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
264 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.Cl.NCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H9N3.2ClH/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8;;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);2*1H
InChIKey
HAEYZZSSSUIZAN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride was used in the synthesis of N-(benzimidazol-2-ylmethyl)iminodiacetic acid[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Six-co-ordinated vanadium-(IV) and-(V) complexes of benzimidazole and pyridyl containing ligands.
Crans DC, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 16, 1799-1812 (1997)
Ganesan Kumaravel et al.
International journal of biological macromolecules, 126, 1303-1317 (2018-09-24)
This work deals with a series of biologically important novel transition metal(II) Schiff base chelates containing terpyridine. Benzimidazole, a moiety found in broad spectrum of drugs is espoused in a Schiff base ligand system. Eight such metal(II) complexes are designed