Merck
656755
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylaminhydrochlorid -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D −5.2±2°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
253-257 °C (lit.)
SMILES String
Cl.C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
InChIKey
ZTNKTVBJMXQOBQ-SBSPUUFOSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)