Merck
655686
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-1,2,6-13C3
≥95 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C3H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥95 atom % 13C
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13c]1[13cH]cc(c[13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i3+1,4+1,6+1
InChIKey
BTJIUGUIPKRLHP-JYLXJXPXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
336.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
169 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)