Merck
132675
Sigma-Aldrich
3-Bromstyrol
97%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonym(e):
1-Bromo-3-ethenylbenzene, 1-Bromo-3-vinylbenzene
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC6H4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.591 (lit.)
bp
74-75 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
InChIKey
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)