Merck
647314
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-Jodanilin
97%
Synonym(e):
1-(tert.-Butoxycarbonylamino)-2-iodbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14INO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
85-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1I
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
PPYKNLRMZVGYQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)