Fortfahren mit
RAB0713
Human MSLN / Mesothelin ELISA Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 549,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... MSLN(10232)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 549,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 0.123-30 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MSLN(10232)
General description
The MSLN ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Mesothelin in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0430RAB0196RAB0042
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... MSLN(10232)
Gene Information
human ... SHH(6469)
Gene Information
human ... FSTL3(10272)
Gene Information
human ... CCL11(6356)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 0.123-30 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 42 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
(Assay Diluent C), inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
(Assay Diluent B)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 250 pg/mL
standard curve range: 204.8-50000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/mL
standard curve range: 49.15-12000 pg/mL
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
input
sample type plasma
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Which amino acid residues of the MSLN protein does the antibody bind to? Does the ELISA kit recognize the mature form of MLSN protein only (~40kDa) or does it also bind to MPF?
    1 answer
    1. The epitope mapping has not been performed for the antibodies used in this kit. The antibody and standard information is included below:
      Capture Antibody Source:
      Monoclonal Mouse IgG1 Immunogen: Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Mesothelin
      Accession# AAH09272
      Detection Antibody Source:
      Polyclonal Goat IgG Immunogen: Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Mesothelin isoform 1 (aa296-580)
      Accession# ABW03459
      Standard Recombinant Protein Source:
      Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Mesothelin protein aa296-580 Accession# AAH09272
      No additional information is available regarding the variant detected by the antibodies.
      Helpful?
  2. Could you provide the molecular weight of the standard protein used in the Human MSLN ELISA (RAB0713-1KT) kit?
    1 answer
    1. The predicted molecular weight for the Mesothelin-1 standard is 33 kDa.