Merck
647284
Sigma-Aldrich
2-Pyridinboronsäure N-phenyldiethanolamin-Ester
Synonym(e):
[[2,2′-(Phenylimino-κN)bis[ethanolato-κO]](2-)]-2-pyridinylboron
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
B1(C2=CC=CC=N2)OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO1
InChI
1S/C15H17BN2O2/c1-2-6-14(7-3-1)18-10-12-19-16(20-13-11-18)15-8-4-5-9-17-15/h1-9H,10-13H2
InChIKey
QDIQDVHNUYDVDD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers
Anwendung
Reactant involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of 2-pyridylboronate
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hodgson, P.B.; Salingue, F.H.
Tetrahedron Letters, 685-687 (2004)