Merck
642975
Sigma-Aldrich
D-Alanin-3,3,3-d3
99 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CD3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
291 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-HBXZPZNNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Toshiki Mochizuki et al.
Analytica chimica acta, 875, 73-82 (2015-05-06)
A novel triazine-type chiral derivatization reagent, i.e., (S)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) pyrrolidine-2-carboxylate (DMT-(S)-Pro-OSu), was developed for the highly sensitive and selective detection of chiral amines and amino acids by UPLC-MS/MS analysis. The enantiomers of amino acids were easily labeled with the reagents at