Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.720,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
≥98 atom % 15N
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D +6.5°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[15NH2][C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-GZPBOPPUSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % 15N, ≥98% (CP) | description 98 atom % 15N, 98% (CP) | description 98 atom % 15N, 98% (CP) | description 98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N, 98 atom % 13C |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+4 |
| assay ≥98% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) | assay 95% (CP) |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?