Merck
492116
Sigma-Aldrich
D-Alanin-13C3
99 atom % 13C
Größe auswählen
100 MG
€ 1.880,00
€ 1.880,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 1.880,00
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.880,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
291 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[H][13C@]([13CH3])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-FMYLKJIZSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)