Merck
642886
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
L-Valin-13C5,15N, N-Fmoc Derivat, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valin-13C5,15N
Größe auswählen
1 G
€ 2.850,00
€ 2.850,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 2.850,00
About This Item
Lineare Formel:
(13CH3)213CH13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Molekulargewicht:
345.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 2.850,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1+1,2+1,12+1,18+1,19+1,21+1
InChIKey
UGNIYGNGCNXHTR-WXVVZUHKSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Q Chen et al.
Journal of dairy science, 99(12), 9483-9492 (2016-10-25)
Fraud in milk and dairy products occurs when cow milk is added to sheep and goat milk for economic reasons. No reliable, selective, and sensitive method exists for quantifying the milk percentage of different species. This work reports the development