Merck
651451
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-prolin-13C5,15N, L-Prolin-13C5,15N, N-Fmoc Derivat
Größe auswählen
100 MG
€ 410,00
1 G
€ 2.040,00
€ 410,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 410,00
1 G
€ 2.040,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C5C15H1915NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
€ 410,00
Check Cart for Availability
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
117-118 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15N]1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1/i5+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
InChIKey
ZPGDWQNBZYOZTI-COMNNLFWSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)