Merck
641480
Sigma-Aldrich
Dodecylmethylsulfid
97%
Größe auswählen
25 G
€ 270,00
€ 270,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 270,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H28S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.43
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 270,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
CCCCCCCCCCCCSC
InChI
1S/C13H28S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h3-13H2,1-2H3
InChIKey
KJWHJDGMOQJLGF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)