Merck
632376
Sigma-Aldrich
tert.-Amyl-13C3-methylether
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
2-methoxy-2-(methyl-13C)-butane-1,4-13C2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C3H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
85-86 °C (lit.)
Dichte
0.815 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
COC([13CH3])([13CH3])C[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
HVZJRWJGKQPSFL-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)