Merck
587613
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1,6-13C2
98 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C4H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.14
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[13CH2]C1(O)O[13CH2]C(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3?,4-,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1
InChIKey
LKDRXBCSQODPBY-IKVQHAAWSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)