Wichtige Dokumente
631264
3-Iod-4-methyl-anilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
37-41 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1I
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
RRUDMHNAMZFNEK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?