Merck
615641
Sigma-Aldrich
Cyclopentan-d10
99 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
C5D10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
50 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-94 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChIKey
RGSFGYAAUTVSQA-YXALHFAPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)