Merck
588210
Sigma-Aldrich
Cyclopentan-d9
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
C5D9H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
50 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-94 °C (lit.)
Dichte
0.846 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D,2D2,3D2,4D2,5D2
InChIKey
RGSFGYAAUTVSQA-LOFGRQECSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-37 °C - closed cup