Wichtige Dokumente
151866
Cyclohexan-d12
≥99.6 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99.6 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6.5 °C (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.