Merck
490822
Sigma-Aldrich
β-Alanin-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonym(e):
3-Aminopropionsäure13C3,15N
Größe auswählen
100 MG
€ 578,00
€ 578,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 578,00
About This Item
Lineare Formel:
H215N13CH213CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 578,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[15NH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
UCMIRNVEIXFBKS-JCDJMFQYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)