Fortfahren mit
677604
L-Threonin-13C4
98 atom % 13C, 95% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13CH313CH(OH)13CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.09
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
solid
mp
256 °C (dec.)
mass shift
M+4
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
668060
description
98 atom % 13C, 95% (CP)
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
mass shift
M+4
mass shift
M+2
assay
95% (CP)
assay
97% (CP)
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
form
solid
mp
256 °C (dec.)
mp
256 °C (dec.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)