Fortfahren mit
486809
L-Glutamin-(amin-15N)
98 atom % 15N
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCO(CH2)2CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.14
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
€ 1.150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
NC(=O)CC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-OGWWSMAPSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
604690604941635081
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
95% (CP)
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 96 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+17
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
optical activity
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
optical activity
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
optical activity
[α]25/D +33.0, c = 2 in 5 M HCl
optical activity
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)