Merck
606650
Sigma-Aldrich
Dodecan-13C12
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(13CH2)1013CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
215-217 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-9.6 °C (lit.)
Dichte
0.802 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChIKey
SNRUBQQJIBEYMU-WCGVKTIYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F
Flammpunkt (°C)
71 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)