Wichtige Dokumente
596663
2-(4-Bromphenyl)thiophen
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7BrS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-99 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7BrS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H
InChIKey
XKOJJKOSNQXQGP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)