Fortfahren mit
B8002
2,3-Benzofuran
99%
Synonym(e):
Cumaron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-982-6
Beilstein/REAXYS Number:
107704
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 57,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.566 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2occc2c1
InChI
1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
InChI key
IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
307270D8775936801
description
99%
description
99%
description
99%
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.0% (HPLC)
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥96.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
173-175 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
-
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)