Wichtige Dokumente
164542
3-Furoesäure-ethylester
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
93-95 °C/35 mmHg (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-10-7(8)6-3-4-9-5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
LOFDXZJSDVCYAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?