Fortfahren mit
124133
3-Bromchinolin
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-237-1
Beilstein/REAXYS Number:
112939
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.664 (lit.)
bp
274-276 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
density
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
InChI key
ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Bromoquinoline undergoes bromine-magnesium exchange reaction with lithium tributylmagnesate in toluene at -10°C, which is quenched by various electrophiles to yield functionalized quinolines.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)