Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.050,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
refractive index
n20/D 1.3969 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
density
1.039 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-NCKGIQLSSA-N
Application
- The quantitative analysis of vegetable oils and fats using the LC-MS technique.
- The analysis of short-chain fatty acids (SCFAs) of renal samples of mice using the GC-MS technique.
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
73607-83-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?