Merck
595829
Sigma-Aldrich
Nikotinsäure-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Niacin-13C6
Größe auswählen
10 MG
€ 2.560,00
€ 2.560,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 2.560,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
€ 2.560,00
Check Cart for Availability
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
236-239 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
PVNIIMVLHYAWGP-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nicotinic acid (pyridine-3-carboxylic acid) is also known as niacin or vitamin B3. It is a water-soluble vitamin found in some vegetable and animal sources. Niacin is also a precursor for the synthesis of NAD and NADP.[1][2]
Anwendung
Nicotinic acid-13C6 is also known as niacin-13C6. This product can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Effect on cardiovascular risk of high density lipoprotein targeted drug treatments niacin, fibrates, and CETP inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials including 117 411 patients
Keene D, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 349, 4379-4379 (2014)
Niacin, Nicotinamide, and Nicotinic Acid
Van A and Susan D
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 349, 4379-4379 (2000)