Fortfahren mit
809799
Nicotinamid-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Vitamin B3-2,6,7-13C-(pyridyl-15N)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 627,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C3H615NNO
Molekulargewicht:
126.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
 13C,  15N, ≥98 atom %
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
€ 627,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
isotopic purity
 13C,  15N, ≥98 atom %
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
mp
128 °C
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[13C](C1=CC=[13CH][15N]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i3+1,4+1,6+1,8+1
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-DNUYGDBSSA-N
General description
Nicotinamid (oder Niacinamid) ist eine Form von Vitamin B3, die in zahlreichen therapeutischen Anwendungen zum Einsatz kommt. Es wird in Fleisch, Fisch, Nüssen und Pilzen sowie in manchen Gemüsesorten gefunden. Es ist ein Amid-Derivat der Nicotinsäure und wird bevorzugt für die Behandlung von Pellagra, Akne und Hautkrebs verwendet.
Nicotinamid-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N) ist ein Isotop von Vitamin B3, bei dem Pyridinstickstoff und die C-2, C-6, C-7 Pyridinkohlenstoffe durch 15N7- bzw. 13C6-Isotopen ersetzt sind.
Application
Nicotinamid-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N) kann als isotopisch stabiler interner Standard für die präzise Interpretation von Daten genutzt werden, die aus bestimmten biologischen Proben gewonnen wurden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)