Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 163,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[13C]([13C]1=[13CH][13CH]=[13CH]N=[13CH]1)=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-IDEBNGHGSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) forensics and toxicology | application(s) - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1