Merck
593990
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2,d8-sulfat
99 atom % 15N, 98 atom % D
Größe auswählen
1 G
€ 1.600,00
€ 1.600,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 1.600,00
About This Item
Lineare Formel:
(15ND4)2SO4
Molekulargewicht:
142.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.600,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 15N
98 atom % D
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;/hD8
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-HESUPHTJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)