Merck
592919
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorphenyl)-formamid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
InChIKey
DGRDTMLQUWBPSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)