Merck
592765
Sigma-Aldrich
N-Boc-Thioharnstoff
97%
About This Item
Lineare Formel:
H3CC(CH3)2OC(O)NHC(S)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
thiourea
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S
InChI
1S/C6H12N2O2S/c1-6(2,3)10-5(9)8-4(7)11/h1-3H3,(H3,7,8,9,11)
InChIKey
JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)