Merck
592722
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridin-d6
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
4-Pyridin-2,3,5,6-d4-amine-d2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5D6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
bp
273 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
155-158 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])nc([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2
InChIKey
NUKYPUAOHBNCPY-UDDMDDBKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the solubility of 592722, 4-Aminopyridine-d6 in water?
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO at a concentration of ≥ 100 mg/mL (361.35 mM). It is insoluble in water, with a concentration in H2O of less than 0.1 mg/mL.