Merck
490687
Sigma-Aldrich
1-Propanol-d8
98 atom % D
Synonym(e):
Propylalkohol-d8
Größe auswählen
1 G
€ 855,00
€ 855,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 855,00
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2CD2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 855,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−127 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-RIZALVEQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)