592668
Iodacetamid-15N
98 atom % 15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
92-95 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]C(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i4+1
InChIKey
PGLTVOMIXTUURA-AZXPZELESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges