Fortfahren mit
ESYNTH007
SynLectro® PTFE Electrode Holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 360,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
81141502
€ 360,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
SynLectro®
General description
SynLectro® PTFE Electrode Holder is part of the SynLectro® Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry. This electrode holder is designed to hold electrodes in firmly place to create a homogenous electric field. The PTFE holder prevents damage and scratching to the electrode surface - for use with soft electrode materials.
SynLectro® Electrolysis Platform
The SynLectro® Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Legal Information
SynLectro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ESYNTH012ESYNTH006ESYNTH009
description
-
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
description
-
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What are the dimensions of the PTFE Electrode Holder, metal clip and PTFE screw? What is the diameter of the clamping head and rod?
    1 answer
    1. The dimensions are as follows:
      Height: 170mm (including PTFE holder)
      Rod diameter: 4mm
      Clamping head diameter: 12mm