Merck
591424
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2[CH(OH)]313CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i3+1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-ZRXDASGMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable