Merck
487821
Sigma-Aldrich
Essigsäureanhydrid-13C4
99 atom % 13C
Synonym(e):
13C Labeled acetic anhydride
Größe auswählen
250 MG
€ 913,00
€ 913,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 913,00
About This Item
Lineare Formel:
(13CH313CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 913,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73 °C (lit.)
Dichte
1.122 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3][13C](=O)O[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
WFDIJRYMOXRFFG-JCDJMFQYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Begoña Echeverria et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11460-11467 (2015-10-21)
Methods for the absolute quantification of glycans are needed in glycoproteomics, during development and production of biopharmaceuticals and for the clinical analysis of glycan disease markers. Here we present a strategy for the chemo-enzymatic synthesis of (13)C labeled N-glycan libraries