Wichtige Dokumente
608181
D-Mannitol-1-13C,1,1-d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2[CH(OH)]413CD2OH
Molekulargewicht:
185.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H][13C]([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1D2
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-ABCHWDNASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?