Merck
588873
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-methoxy-4-methylpyridin
≥96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96%
mp (Schmelzpunkt)
33-37 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(C)c(Br)cn1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-3-7(10-2)9-4-6(5)8/h3-4H,1-2H3
InChIKey
HTBPXLJKMNBQMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)