Fortfahren mit
397164
(R)-(−)-2-Methylpiperazin
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,50
€ 31,12
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 31,12
Listenpreis€ 41,50Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D −16.5°, c = 5 in benzene
mp
91-93 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI key
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Application
Valuable synthon for quinoline antibacterials.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
674761637505558060
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
91-93 °C (lit.)
mp
-
mp
179-186 °C
mp
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
optical activity
[α]20/D −16.5°, c = 5 in benzene
optical activity
-
optical activity
[α]20/D -8.0°, c = 4 in methanol
optical activity
[α]20/D −15.0°, c = 1% in chloroform
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)