Wichtige Dokumente
376825
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
42-44 °C/1.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-4H
InChIKey
OZZOJJJYKYKBNH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?