Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.05% water
refractive index
n20/D 1.432
pH
7
bp
224-228 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Bei der Herstellung von blockierten Isocyanatsystemen für Coil Coating, Elektrotauchlackieren und Pulverbeschichtung.
- Als Co-Tensid zum Bilden von Mikroemulsionen.
- Als Strukturkomponente verschiedener Flüssigkristalle.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ≥99.0% | description technical, ~70% (GC) | description ≥99% |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0%, ≥99.0% (GC) | assay ~70% (GC) | assay ≥99% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 7 | pH - | pH - | pH 7 |
| bp 224-228 °C (lit.) | bp 224-228 °C (lit.) | bp 265-350 °C (lit.) | bp 231 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenglykol-monobutylether
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
112-34-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?