Merck
484229
Sigma-Aldrich
Tri(propylenglycol)butylether, Isomermischung
≥95%
Synonym(e):
DOWANOL® TPnB
Größe auswählen
1 L
€ 71,90
€ 71,90
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 71,90
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 71,90
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75 °C (lit.)
Dichte
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
InChIKey
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)